주요 문서
ENA448969180
Enamine
2-chloro-4-(piperidin-1-yl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.68
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-(1-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13ClN2/c11-10-8-9(4-5-12-10)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChI key
HWFCCPYJDWCIPA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213976
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213976
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)