주요 문서
ENA448969171
Enamine
2-(1-methoxycyclobutyl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
130.19
MDL number:
Iupac Name
2-(1-methoxycyclobutyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-9-7(5-6-8)3-2-4-7/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
HPJUHUIVVYLGSA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213960
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213960
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)