주요 문서
ENA448968933
Enamine
2-(pentafluorophenyl)propanedinitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.11
MDL number:
Iupac Name
2-(perfluorophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9HF5N2/c10-5-4(3(1-15)2-16)6(11)8(13)9(14)7(5)12/h3H
InChI key
NNKSZJVBSCFEQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213707
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213707
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)