주요 문서
ENA448968900
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)propanedinitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.14
MDL number:
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9H4F2N2/c10-7-1-2-8(9(11)3-7)6(4-12)5-13/h1-3,6H
InChI key
PWLHIJMILJMKKY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213185
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213185
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)