주요 문서
ENA448968683
Enamine
(2-bromoethoxy)cyclobutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.06
MDL number:
Iupac Name
(2-bromoethoxy)cyclobutane
Inchi Code
1S/C6H11BrO/c7-4-5-8-6-2-1-3-6/h6H,1-5H2
InChI key
IOGJSQPKPOTIOR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212933
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212933
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)