주요 문서
ENA448968513
Enamine
N-[(1-hydroxycyclopentyl)methyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.21
MDL number:
Iupac Name
N-[(1-hydroxycyclopentyl)methyl]acetamide
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7(10)9-6-8(11)4-2-3-5-8/h11H,2-6H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
IIFWACAPYZGELU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212107
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212107
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)