주요 문서
ENA448968281
Enamine
methyl 2,2-dimethyl-3-oxopentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-5-6(9)8(2,3)7(10)11-4/h5H2,1-4H3
InChI key
OGLKSERFOPMWLR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211241
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211241
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)