주요 문서
ENA448968087
Enamine
5-cyclopentyl-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.25
MDL number:
Iupac Name
5-cyclopentylindoline-2,3-dione
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c15-12-10-7-9(8-3-1-2-4-8)5-6-11(10)14-13(12)16/h5-8H,1-4H2,(H,14,15,16)
InChI key
OBMSQRRNSRJRBN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207227
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207227
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)