주요 문서
ENA448967914
Enamine
(thiolan-3-yl)hydrazine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.12
MDL number:
Iupac Name
(tetrahydrothiophen-3-yl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2S.2ClH/c5-6-4-1-2-7-3-4;;/h4,6H,1-3,5H2;2*1H
InChI key
BCSHWGJKUXXKID-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212203
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212203
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)