주요 문서
ENA448967835
Enamine
(piperidin-2-yl)methyl N-cyclopentylcarbamate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.78
MDL number:
Iupac Name
piperidin-2-ylmethyl cyclopentylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N2O2.ClH/c15-12(14-10-5-1-2-6-10)16-9-11-7-3-4-8-13-11;/h10-11,13H,1-9H2,(H,14,15);1H
InChI key
LSLSXORPABUVOB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209577
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209577
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)