주요 문서
ENA447959125
Enamine
8-ethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.22
MDL number:
Iupac Name
8-ethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C11H12O2/c1-2-8-4-3-5-9-10(12)6-7-13-11(8)9/h3-5H,2,6-7H2,1H3
InChI key
PMQXQLMMLFHILC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75774
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75774
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)