주요 문서
ENA447959110
Enamine
1,3-dicyclopropylpropane-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.19
MDL number:
Iupac Name
1,3-dicyclopropyl-1,3-propanedione
Inchi Code
1S/C9H12O2/c10-8(6-1-2-6)5-9(11)7-3-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
QSEFTOYPSHMMDG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70277
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70277
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)