주요 문서
ENA447958894
Enamine
(6-bromo-1,3-benzoxazol-2-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.05
MDL number:
Iupac Name
(6-bromo-1,3-benzoxazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-8(4-11)10-6/h1-3,11H,4H2
InChI key
VLOCHTRDDAURDT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211082
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211082
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)