주요 문서
ENA447958726
Enamine
1-bromonaphthalene-2-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
305.58
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-2-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6BrClO2S/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)15(12,13)14/h1-6H
InChI key
OUDPMJUNGKSALF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210231
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210231
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)