주요 문서
ENA447958479
Enamine
2-ethoxy-6-azaspiro[3.4]octane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.24
MDL number:
Iupac Name
2-ethoxy-6-azaspiro[3.4]octane
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-2-11-8-5-9(6-8)3-4-10-7-9/h8,10H,2-7H2,1H3
InChI key
BTRNCKDSHHKORU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209223
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209223
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)