주요 문서
ENA447958455
Enamine
cyclopropyl[3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.22
MDL number:
Iupac Name
cyclopropyl[3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H12F3NO/c12-11(13,14)16-9-3-1-2-8(6-9)10(15)7-4-5-7/h1-3,6-7,10H,4-5,15H2
InChI key
SKFFZVPWHBHILQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209189
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209189
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)