주요 문서
ENA447958330
Enamine
2-bromo-1-(5-bromopyrazin-2-yl)ethan-1-one hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
360.83
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-1-(5-bromopyrazin-2-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H4Br2N2O.BrH/c7-1-5(11)4-2-10-6(8)3-9-4;/h2-3H,1H2;1H
InChI key
ZNXVUIOXADUDAT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210868
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210868
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)