주요 문서
ENA447958276
Enamine
(piperidin-2-yl)methyl N-(oxolan-3-yl)carbamate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
264.75
MDL number:
Iupac Name
piperidin-2-ylmethyl (tetrahydrofuran-3-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O3.ClH/c14-11(13-10-4-6-15-7-10)16-8-9-3-1-2-5-12-9;/h9-10,12H,1-8H2,(H,13,14);1H
InChI key
WFGVPDLAHVSVNA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209575
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209575
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)