주요 문서
ENA447958153
Enamine
2-amino-2-methyl-4-(methylsulfanyl)butanenitrile hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.7
MDL number:
Iupac Name
2-amino-2-methyl-4-(methylthio)butanenitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2S.ClH/c1-6(8,5-7)3-4-9-2;/h3-4,8H2,1-2H3;1H
InChI key
KDKJCDLTBDNWGK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208659
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208659
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)