주요 문서
ENA447958127
Enamine
[2-(1H-imidazol-1-yl)ethyl][(thiophen-3-yl)methyl]amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.76
MDL number:
Iupac Name
2-(1H-imidazol-1-yl)-N-(thiophen-3-ylmethyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3S.ClH/c1-6-14-8-10(1)7-11-2-4-13-5-3-12-9-13;/h1,3,5-6,8-9,11H,2,4,7H2;1H
InChI key
GDCRVYMXXVBMDG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208353
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208353
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)