주요 문서
ENA447957805
Enamine
N-(1-phenylethyl)cyclopropanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.71
MDL number:
Iupac Name
N-(1-phenylethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N.ClH/c1-9(12-11-7-8-11)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,11-12H,7-8H2,1H3;1H
InChI key
VYLZMZFDFDAKNL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208070
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208070
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)