주요 문서
ENA447957790
Enamine
1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1lambda6-benzothiopyran-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.25
MDL number:
Iupac Name
thiochromane-4-carboxylic acid 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C10H10O4S/c11-10(12)8-5-6-15(13,14)9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,8H,5-6H2,(H,11,12)
InChI key
SIXDNAOJMRQGSG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205844
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205844
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)