주요 문서
ENA447957786
Enamine
tert-butyl 4-methyl-5-oxoazepane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.3
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-methyl-5-oxoazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-9-5-7-13(8-6-10(9)14)11(15)16-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3
InChI key
FPTMDKGETGTSCG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205841
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205841
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)