주요 문서
ENA447957731
Enamine
2-(1-hydroxycyclopropyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
116.12
MDL number:
Iupac Name
(1-hydroxycyclopropyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H8O3/c6-4(7)3-5(8)1-2-5/h8H,1-3H2,(H,6,7)
InChI key
KFZBWDNJUMVKMC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207873
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207873
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)