주요 문서
ENA447957603
Enamine
2-methyl-2-(piperidin-4-yl)propanenitrile hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.7
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-2-(4-piperidinyl)propanenitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2.ClH/c1-9(2,7-10)8-3-5-11-6-4-8;/h8,11H,3-6H2,1-2H3;1H
InChI key
NUHCLOXIBBTQRO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205244
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205244
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)