주요 문서
ENA447957602
Enamine
[2-amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl](methyl)propylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.75
MDL number:
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-N~1~-methyl-N~1~-propyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C12H19ClN2/c1-3-8-15(2)12(9-14)10-4-6-11(13)7-5-10/h4-7,12H,3,8-9,14H2,1-2H3
InChI key
ZMUSIVGUKBUGIE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207550
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207550
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)