주요 문서
ENA447957477
Enamine
4-chloropyridine-2,6-dicarbohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.63
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2,6-pyridinedicarbohydrazide
Inchi Code
1S/C7H8ClN5O2/c8-3-1-4(6(14)12-9)11-5(2-3)7(15)13-10/h1-2H,9-10H2,(H,12,14)(H,13,15)
InChI key
BNEZLSRZGGPXAG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207172
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207172
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)