주요 문서
ENA447957289
Enamine
6-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.18
MDL number:
Iupac Name
6-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C9H9F3N2/c10-9(11,12)6-3-7(5-1-2-5)14-8(13)4-6/h3-5H,1-2H2,(H2,13,14)
InChI key
JVJWNQGXMSDYDY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205390
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205390
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)