주요 문서
ENA447957210
Enamine
2,2-difluoro-2-(3-methylphenyl)ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.19
MDL number:
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(m-tolyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c1-7-3-2-4-8(5-7)9(10,11)6-12/h2-5H,6,12H2,1H3
InChI key
YYURSPJUHQVNCR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206409
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206409
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)