주요 문서
ENA447956992
Enamine
(4,6-dichloro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)methanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.51
MDL number:
Iupac Name
(4,6-dichloro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2O.ClH/c9-4-1-5(10)8-6(2-4)11-7(3-13)12-8;/h1-2,13H,3H2,(H,11,12);1H
InChI key
VVVDYFMCFGMFFQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207093
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207093
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)