주요 문서
ENA447956587
Enamine
3-ethoxy-2-methylpropane-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.69
MDL number:
Iupac Name
3-ethoxy-2-methyl-1-propanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO3S/c1-3-10-4-6(2)5-11(7,8)9/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
PJWJFFVARYEUPD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204965
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204965
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)