주요 문서
ENA447956577
Enamine
4-bromo-3-chloro-5-methylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.49
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-4-2-5(8(11)12)3-6(10)7(4)9/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
LYNHENCALWCBLJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204948
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204948
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)