주요 문서
ENA447956533
Enamine
1-{bicyclo[2.2.2]octan-1-yl}ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.24
MDL number:
Iupac Name
1-(bicyclo[2.2.2]octan-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C10H16O/c1-8(11)10-5-2-9(3-6-10)4-7-10/h9H,2-7H2,1H3
InChI key
SIKYESMDPLYQRH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204870
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204870
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)