주요 문서
ENA447956447
Enamine
(3-chloro-4-ethoxyphenyl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.65
MDL number:
Iupac Name
(3-chloro-4-ethoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H12ClNO/c1-2-12-9-4-3-7(6-11)5-8(9)10/h3-5H,2,6,11H2,1H3
InChI key
UYKPNTVWIUIXFD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204709
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204709
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)