주요 문서
ENA447956309
Enamine
3-amino-2-(4-chlorophenyl)propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.65
MDL number:
Iupac Name
3-amino-2-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C9H12ClNO/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-12/h1-4,8,12H,5-6,11H2
InChI key
HNSXASSJRSGBHZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204229
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204229
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)