주요 문서
ENA447956113
Enamine
1-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.31
MDL number:
Iupac Name
1-(4-tert-butylphenyl)-2-methyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C14H20O/c1-10(2)13(15)11-6-8-12(9-7-11)14(3,4)5/h6-10H,1-5H3
InChI key
UYSVXJZQVNOLNB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201725
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201725
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)