주요 문서
ENA447955861
Enamine
3-(pyridin-2-ylsulfanyl)propan-1-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.18
MDL number:
mp
184-186
Iupac Name
3-(pyridin-2-ylthio)propan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2S.2ClH/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8;;/h1-2,4,6H,3,5,7,9H2;2*1H
InChI key
JSSSRZKFDPZPLL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205062
Melting Point
184-186
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205062
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)