주요 문서
ENA447955667
Enamine
(1,1-dioxo-1lambda6-thian-4-yl)methanesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.74
MDL number:
Iupac Name
(1,1-dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H11ClO4S2/c7-13(10,11)5-6-1-3-12(8,9)4-2-6/h6H,1-5H2
InChI key
MONATWGUGVZNRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189982
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189982
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)