주요 문서
ENA444725744
Enamine
4-azatricyclo[4.2.1.0,3,7]nonan-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.2
MDL number:
Iupac Name
octahydro-3,5-methanocyclopenta[b]pyrrol-6-ol
Inchi Code
1S/C8H13NO/c10-8-4-1-5-3-9-7(8)6(5)2-4/h4-10H,1-3H2
InChI key
WUBFQEYKZRPUHJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85059
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85059
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)