주요 문서
ENA444725540
Enamine
4-methylfuran-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.11
MDL number:
mp
129-132
Iupac Name
4-methyl-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C6H6O3/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,7,8)
InChI key
UOJBPVNHCNJBSQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204185
Melting Point
129-132
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204185
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)