주요 문서
ENA444725454
Enamine
N-(4-iodophenyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
352.6
MDL number:
Iupac Name
N-(4-iodophenyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13IN2O.ClH/c12-8-3-5-9(6-4-8)14-11(15)10-2-1-7-13-10;/h3-6,10,13H,1-2,7H2,(H,14,15);1H
InChI key
AAWMRNKJQCXYRO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203054
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203054
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)