주요 문서
ENA444725426
Enamine
methyl 2-{[(2-bromophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.17
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-[(2-bromobenzyl)amino]-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2/c1-12(2,11(15)16-3)14-8-9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,14H,8H2,1-3H3
InChI key
CKTAFYPHOFBMFD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203836
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203836
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)