주요 문서
ENA444725378
Enamine
2-bromo-6-chlorobenzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.53
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-6-chlorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI key
HXMFRDWPKLMMMM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203018
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203018
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)