주요 문서
ENA444725291
Enamine
sodium 2-(5-bromopyrimidin-4-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239
MDL number:
Iupac Name
sodium 2-(5-bromopyrimidin-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2.Na/c7-4-2-8-3-9-5(4)1-6(10)11;/h2-3H,1H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
OMBZVUFCLOBSBV-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203378
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203378
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)