주요 문서
ENA444725287
Enamine
3-(methylsulfanyl)benzene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.72
MDL number:
Iupac Name
3-(methylsulfanyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S2/c1-11-6-3-2-4-7(5-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI key
KBUQEVOIQNUKPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202774
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202774
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)