주요 문서
ENA444725210
Enamine
N-(3-aminobutyl)benzenesulfonamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
264.78
MDL number:
Iupac Name
N-(3-aminobutyl)benzenesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2O2S.ClH/c1-9(11)7-8-12-15(13,14)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,12H,7-8,11H2,1H3;1H
InChI key
QWRMILGLYLKTRP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204040
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204040
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)