주요 문서
ENA444725143
Enamine
ethyl 3-fluoroazetidine-3-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.61
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-fluoroazetidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10FNO2.ClH/c1-2-10-5(9)6(7)3-8-4-6;/h8H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
SLVLBPMBTDPVCY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203316
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203316
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)