주요 문서
ENA444724892
Enamine
4-(2,6-difluorophenyl)butan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.19
MDL number:
Iupac Name
4-(2,6-difluorophenyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H10F2O/c1-7(13)5-6-8-9(11)3-2-4-10(8)12/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI key
GQEWEDZEQVAIPG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202592
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202592
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)