주요 문서
ENA444724691
Enamine
2-aminopentane-1,5-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
119.16
MDL number:
Iupac Name
2-amino-1,5-pentanediol
Inchi Code
1S/C5H13NO2/c6-5(4-8)2-1-3-7/h5,7-8H,1-4,6H2
InChI key
UEDDHBVGNLVMRQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201967
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201967
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)