주요 문서
ENA444724459
Enamine
3-amino-3-methyl-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)butan-1-one dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
334.29
MDL number:
Iupac Name
3-amino-3-methyl-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)butan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H23N3O.2ClH/c1-15(2,16)12-14(19)18-10-8-17(9-11-18)13-6-4-3-5-7-13;;/h3-7H,8-12,16H2,1-2H3;2*1H
InChI key
IXOQHBXWIPCLFO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200213
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200213
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)